2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6977-5G OR6977-1G
APOSOR6977-5GEA 2980 DKK
APOSOR6977-5G APOSOR6977-1G
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole
Formel: C₉H₁₁NO₂S
Smeltepunkt: 129…131 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01319203
CAS-nummer: 387350-92-7