3-Methylsalicylaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
OR6976-25G OR6976-100G
APOSOR6976-25GEA 698 DKK
APOSOR6976-25G APOSOR6976-100G
3-Methylsalicylaldehyde
3-Methylsalicylaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
Molekylvægt: 136.1479 g/mol
Kogepunkt: 209 °C
Smeltepunkt: 17 °C
Massefylde: 1.123 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040798
CAS-nummer: 824-42-0