3-Chlorsalicylaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-3-chlorobenzaldehyde
OR6968-1G OR6968-500MG
APOSOR6968-1GEA 523 DKK
APOSOR6968-1G APOSOR6968-500MG
3-Chlorsalicylaldehyd 98%
3-Chlorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅ClO₂
Smeltepunkt: 52…56 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973581
CAS-nummer: 1927-94-2