5-Nitro-2,4-xylidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Dimethyl-5-nitroaniline, 5-Nitro-2,4-xylidine
OR6966-1G OR6966-25G OR6966-5G
APOSOR6966-1GEA 164 DKK
APOSOR6966-1G APOSOR6966-25G APOSOR6966-5G
5-Nitro-2,4-xylidine
5-Nitro-2,4-xylidine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025199
CAS-nummer: 2124-47-2