1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6965-100G OR6965-25G OR6965-5G
APOSOR6965-100GEA 1160 DKK
APOSOR6965-100G APOSOR6965-25G APOSOR6965-5G
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Formel: C₈H₈BrNO₂
Smeltepunkt: 55…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075824
CAS-nummer: 69383-59-1