2-Bromphenylmethylsulfon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6951-10G OR6951-1G OR6951-25G
APOSOR6951-10GEA 933 DKK
APOSOR6951-10G APOSOR6951-1G APOSOR6951-25G
2-Bromphenylmethylsulfon 98%
2-Bromphenylmethylsulfon
Formel: C₇H₇BrO₂S
Smeltepunkt: 106…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368924
CAS-nummer: 33951-33-6