2-Chlorphenylmethylsulfon 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Chloro-2-(methylsulphonyl)benzene
OR6950-1G OR6950-25G OR6950-5G
APOSOR6950-1GEA 164 DKK
APOSOR6950-1G APOSOR6950-25G APOSOR6950-5G
2-Chlorphenylmethylsulfon 99%
2-Chlorphenylmethylsulfon
Formel: C₇H₇ClO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 17482-05-2