4-Chlorpyridin, HCl 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6949-25G OR6949-5G OR6949-100G
APOSOR6949-25GEA 164 DKK
APOSOR6949-25G APOSOR6949-5G APOSOR6949-100G
4-Chlorpyridin, HCl 97%
4-Chlorpyridin, HCl
Formel: C₅H₅Cl₂N
Smeltepunkt: 210 °C (subl.)
Flammepunkt: 198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012829
CAS-nummer: 7379-35-3
EINECS: 230-946-1