2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon, HCl 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6946-100G OR6946-250G OR6946-25G OR6946-50G
APOSOR6946-100GEA 1640 DKK
APOSOR6946-100G APOSOR6946-250G APOSOR6946-25G APOSOR6946-50G
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon, HCl 97%
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon, HCl
Formel: C₉H₁₈ClNO
Smeltepunkt: 198 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012768
CAS-nummer: 33973-59-0
EINECS: 251-769-6