1-Benzyl-4-piperidone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
OR6943-100G OR6943-25G OR6943-500G
APOSOR6943-100GEA 295 DKK
APOSOR6943-100G APOSOR6943-25G APOSOR6943-500G
1-Benzyl-4-piperidone 98%
1-Benzyl-4-piperidone
Formel: C₁₂H₁₅NO
Molekylvægt: 189.26 g/mol
Kogepunkt: 248 °C
Massefylde: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006192
CAS-nummer: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4