1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6940-100G OR6940-25G OR6940-5G
APOSOR6940-100GEA 942 DKK
APOSOR6940-100G APOSOR6940-25G APOSOR6940-5G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formel: C₇H₁₃NO₂
Kogepunkt: 99…100 °C/14mmHg
Massefylde: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005976
CAS-nummer: 177-11-7
EINECS: 205-868-6