4-Hydroxy-1-methylpiperidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methylpiperidin-4-ol
OR6932-25G OR6932-5G
APOSOR6932-25GEA 186 DKK
APOSOR6932-25G APOSOR6932-5G
4-Hydroxy-1-methylpiperidin 98%
4-Hydroxy-1-methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃NO
Kogepunkt: 198…200 °C
Smeltepunkt: 26…31 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006500
CAS-nummer: 106-52-5
EINECS: 203-406-8