Azacyclohexan-2-carbonsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6924-10G OR6924-25G
APOSOR6924-10GEA 164 DKK
APOSOR6924-10G APOSOR6924-25G
Azacyclohexan-2-carbonsyre 98%
Azacyclohexan-2-carbonsyre
Formel: C₆H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 280…283 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064347
CAS-nummer: 535-75-1
EINECS: 223-737-1