Azacyclohexan-4-carbonsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6923-100G OR6923-1KG OR6923-25G
APOSOR6923-100GEA 262 DKK
APOSOR6923-100G APOSOR6923-1KG APOSOR6923-25G
Azacyclohexan-4-carbonsyre
Azacyclohexan-4-carbonsyre
Formel: C₆H₁₁NO₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006004
CAS-nummer: 498-94-2
EINECS: 207-872-3