1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6920-1G OR6920-5G
APOSOR6920-1GEA 523 DKK
APOSOR6920-1G APOSOR6920-5G
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine 97%
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₆N₂S
Kogepunkt: 96…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320903
CAS-nummer: 461046-73-1