Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6919-10G OR6919-2G OR6919-5G
APOSOR6919-10GEA 1820 DKK
APOSOR6919-10G APOSOR6919-2G APOSOR6919-5G
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine
Formel: C₁₂H₂₇N₃
Kogepunkt: 64…66 °C/0,1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320902
CAS-nummer: 59955-93-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III