N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6916-5G OR6916-1G
APOSOR6916-5GEA 1570 DKK
APOSOR6916-5G APOSOR6916-1G
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine
Formel: C₁₁H₂₅N₃
Kogepunkt: 105…106 °C/3mmHg
Massefylde: 0,9063 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075182
CAS-nummer: 22764-55-2
UN nummer: 2735
ADR: 8,III