1-(Cyclohexylmethyl)piperazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR6904-1G
OR6904-500MG
APOSOR6904-1GEA
382
DKK
APOSOR6904-1G
APOSOR6904-500MG
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine 97%
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine
Formel:
C₁₁H₂₂N₂ Kogepunkt: 230…231 °C Massefylde: 0,938 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01075237 CAS-nummer: 57184-23-3 |