1-Cyclopentylpiperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6903-10G OR6903-1G OR6903-5G OR6903-25G
APOSOR6903-10GEA 678 DKK
APOSOR6903-10G APOSOR6903-1G APOSOR6903-5G APOSOR6903-25G
1-Cyclopentylpiperazine 98%
1-Cyclopentylpiperazine
Formel: C₉H₁₈N₂
Kogepunkt: 103…105 °C/11mmHg
Smeltepunkt: 25 °C
Massefylde: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00168029
CAS-nummer: 21043-40-3