1-Isopropylpiperazin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6901-5G OR6901-1G OR6901-25G
APOSOR6901-5GEA 186 DKK
APOSOR6901-5G APOSOR6901-1G APOSOR6901-25G
1-Isopropylpiperazin 97%
1-Isopropylpiperazin
Formel: C₇H₁₆N₂
Kogepunkt: 180…181 °C/760mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167971
CAS-nummer: 4318-42-7
EINECS: 224-345-3
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III