1-Benzhydrylpiperazin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6872-100G OR6872-50G
APOSOR6872-100GEA 186 DKK
APOSOR6872-100G APOSOR6872-50G
1-Benzhydrylpiperazin 97%
1-Benzhydrylpiperazin
Formel: C₁₇H₂₀N₂
Kogepunkt: 185 °C/2,25mmHg
Smeltepunkt: 88…93 °C
Flammepunkt: 115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038379
CAS-nummer: 841-77-0
EINECS: 212-667-7