1-(2-Nitrophenyl)piperazin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6868-10G OR6868-1G OR6868-100G
APOSOR6868-10GEA 985 DKK
APOSOR6868-10G APOSOR6868-1G APOSOR6868-100G
1-(2-Nitrophenyl)piperazin
1-(2-Nitrophenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂
Molekylvægt: 207.23 g/mol
Kogepunkt: 142…144 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040728
CAS-nummer: 59084-06-9
EINECS: 261-593-1