1-(2-Cyanophenyl)piperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6867-100G OR6867-25G OR6867-5G
APOSOR6867-100GEA 7050 DKK
APOSOR6867-100G APOSOR6867-25G APOSOR6867-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperazine 98%
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₃N₃
Kogepunkt: 314…315 °C
Massefylde: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040793
CAS-nummer: 111373-03-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III