2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6854-1G OR6854-250MG
APOSOR6854-1GEA 763 DKK
APOSOR6854-1G APOSOR6854-250MG
2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
2-(Dimethylamino)benzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂
Molekylvægt: 146.1891 g/mol
Kogepunkt: 130 °C/12mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01313389
CAS-nummer: 20925-24-0