1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Piperazin-1-yl)phenol, p-(1-Piperazinyl)phenol, 4-(1-Piperazinyl)phenol
OR6840-100G OR6840-25G
APOSOR6840-100GEA 461 DKK
APOSOR6840-100G APOSOR6840-25G
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin 98%
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Molekylvægt: 178.23 g/mol
Smeltepunkt: 218…224 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066156
CAS-nummer: 56621-48-8
EINECS: 260-289-6