(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
OR6819-5G OR6819-10G
APOSOR6819-5GEA 654 DKK
APOSOR6819-5G APOSOR6819-10G
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)eddikesyre
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
Smeltepunkt: 146…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007122
CAS-nummer: 10463-20-4