(3-Methoxyphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methoxyphenylacetic acid
OR6816-25G OR6816-5G
APOSOR6816-25GEA 218 DKK
APOSOR6816-25G APOSOR6816-5G
(3-Methoxyphenyl)eddikesyre 98%
(3-Methoxyphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Smeltepunkt: 70…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004334
CAS-nummer: 1798-09-0