N-(2-Pyridyl)thiocarbamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2-Pyridyl)thiourea, 1-(2-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-2-yl)thiourea
OR6811-25G OR6811-5G
APOSOR6811-25GEA 976 DKK
APOSOR6811-25G APOSOR6811-5G
N-(2-Pyridyl)thiocarbamid 98%
N-(2-Pyridyl)thiocarbamid
Formel: C₆H₇N₃S
Molekylvægt: 153.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041227
CAS-nummer: 14294-11-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III