1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6792-1G OR6792-500MG OR6792-5G
APOSOR6792-1GEA 218 DKK
APOSOR6792-1G APOSOR6792-500MG APOSOR6792-5G
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine
Formel: C₉H₁₀N₂
Smeltepunkt: 101…104 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03839873
CAS-nummer: 102308-97-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III