(4-iodphenyl)acetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
OR6785-1G OR6785-25G OR6785-5G OR6785-100G
APOSOR6785-1GEA 132 DKK
APOSOR6785-1G APOSOR6785-25G APOSOR6785-5G APOSOR6785-100G
(4-iodphenyl)acetonitril 98%
(4-iodphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆IN
Molekylvægt: 243.05 g/mol
Kogepunkt: 300
Smeltepunkt: 53…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060306
CAS-nummer: 51628-12-7