4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6782-1G OR6782-250MG
APOSOR6782-1GEA 458 DKK
APOSOR6782-1G APOSOR6782-250MG
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Formel: C₁₅H₁₀ClN₃
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191930
CAS-nummer: 128143-89-5