3-Nitro-o-phenylendiamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
OR6780-1G
OR6780-5G
OR6780-10G
OR6780-25G
APOSOR6780-1GEA
208
DKK
APOSOR6780-1G
APOSOR6780-5G
APOSOR6780-10G
APOSOR6780-25G
3-Nitro-o-phenylendiamin 97%
3-Nitro-o-phenylendiamin
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Molekylvægt: 153.14 g/mol Smeltepunkt: 156…162 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007722 CAS-nummer: 3694-52-8 EINECS: 223-013-5 |