4-Biphenylmethyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Chloromethyl)biphenyl
OR6777-1G OR6777-25G OR6777-5G
APOSOR6777-1GEA 164 DKK
APOSOR6777-1G APOSOR6777-25G APOSOR6777-5G
4-Biphenylmethyl chloride
4-Biphenylmethyl chloride
Formel: C₁₃H₁₁Cl
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000917
CAS-nummer: 1667-11-4