(±)-β-Methylphenethylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Phenylpropylamine
OR6734-1G OR6734-25G OR6734-5G
APOSOR6734-1GEA 578 DKK
APOSOR6734-1G APOSOR6734-25G APOSOR6734-5G
(±)-β-Methylphenethylamine 98%
(±)-β-Methylphenethylamine
Formel: C₉H₁₃N
Kogepunkt: 82…84 °C/10mmHg
Massefylde: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008144
CAS-nummer: 582-22-9
UN nummer: 2735
ADR: 8 III