1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Benzo[d][1,3]dioxole-5-sulphonyl chloride
OR6723-1G OR6723-250MG
APOSOR6723-1GEA 610 DKK
APOSOR6723-1G APOSOR6723-250MG
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClO₄S
Smeltepunkt: 48…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974524
CAS-nummer: 115010-10-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III