5,6-Dimethylbenzimidazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6715-100G OR6715-500G
APOSOR6715-100GEA 426 DKK
APOSOR6715-100G APOSOR6715-500G
5,6-Dimethylbenzimidazol
5,6-Dimethylbenzimidazole
Formel: C₉H₁₀N₂
Smeltepunkt: 202…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005603
CAS-nummer: 582-60-5
EINECS: 209-488-1