4-Chlornicotinsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Chloropyridine-3-carboxylic acid
OR6712-100G OR6712-25G OR6712-5G
APOSOR6712-100GEA 1970 DKK
APOSOR6712-100G APOSOR6712-25G APOSOR6712-5G
4-Chlornicotinsyre 99%
4-Chlornicotinsyre
Formel: C₆H₄ClNO₂
Smeltepunkt: 139…143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128860
CAS-nummer: 10177-29-4