3-Chlorisonicotinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6711-100G OR6711-25G OR6711-5G
APOSOR6711-100GEA 2470 DKK
APOSOR6711-100G APOSOR6711-25G APOSOR6711-5G
3-Chlorisonicotinsyre
3-Chlorisonicotinsyre
Formel: C₆H₄ClNO₂
Smeltepunkt: 227…231 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094685
CAS-nummer: 88912-27-0