2,6-Dichlor-p-cresol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,6-Dichloro-4-methylphenol
OR6709-1G OR6709-25G OR6709-5G
APOSOR6709-1GEA 197 DKK
APOSOR6709-1G APOSOR6709-25G APOSOR6709-5G
2,6-Dichlor-p-cresol
2,6-Dichlor-p-cresol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molekylvægt: 177.03 g/mol
Kogepunkt: 231 °C
Smeltepunkt: 33…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134679
CAS-nummer: 2432-12-4
EINECS: 219-402-4