α-Chlor-2-methyl-3-nitrotoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6708-100G OR6708-25G OR6708-5G
APOSOR6708-100GEA 4510 DKK
APOSOR6708-100G APOSOR6708-25G APOSOR6708-5G
α-Chlor-2-methyl-3-nitrotoluen
α-Chlor-2-methyl-3-nitrotoluen
Formel: C₈H₈ClNO₂
Smeltepunkt: 43…46 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007165
CAS-nummer: 60468-54-4
EINECS: 262-249-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II