3-Brombenzylbromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
OR6706-100G OR6706-25G OR6706-5G
APOSOR6706-100GEA 0 DKK
APOSOR6706-100G APOSOR6706-25G APOSOR6706-5G
3-Brombenzylbromid 97%
3-Brombenzylbromid
Formel: C₇H₆Br₂
Molekylvægt: 249.93 g/mol
Kogepunkt: 128…130 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 40…42 °C
Massefylde: 1.56 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000176
CAS-nummer: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 II