2-Brom-5-chlorbenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6705-25G OR6705-5G
APOSOR6705-25GEA 218 DKK
APOSOR6705-25G APOSOR6705-5G
2-Brom-5-chlorbenzonitril
2-Brom-5-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrClN
Smeltepunkt: 138…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08445660
CAS-nummer: 57381-37-0