2,3-Dimethylbenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6703-100G OR6703-25G
APOSOR6703-100GEA 1660 DKK
APOSOR6703-100G APOSOR6703-25G
2,3-Dimethylbenzaldehyd
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Kogepunkt: 86…88 °C/10mmHg
Massefylde: 1,029 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798004
CAS-nummer: 5779-93-1