5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6702-100G OR6702-25G OR6702-5G
APOSOR6702-100GEA 665 DKK
APOSOR6702-100G APOSOR6702-25G APOSOR6702-5G
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
Molekylvægt: 219.46 g/mol
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08445659
CAS-nummer: 189628-37-3