4,4'-Diiodbiphenyl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl
OR6696-100G OR6696-25G
APOSOR6696-100GEA 1620 DKK
APOSOR6696-100G APOSOR6696-25G
4,4'-Diiodbiphenyl 98%
4,4'-Diiodbiphenyl
Formel: C₁₂H₈I₂
Smeltepunkt: 201…204 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001057
CAS-nummer: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
UN nummer: 3152
ADR: 9,II