(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
OR6693-25G OR6693-5G OR6693-100G
APOSOR6693-25GEA 305 DKK
APOSOR6693-25G APOSOR6693-5G APOSOR6693-100G
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₄O₂
Molekylvægt: 286.33 g/mol
Smeltepunkt: 207…210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004068
CAS-nummer: 18531-99-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III