(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
OR6692-100G OR6692-250G OR6692-10G
APOSOR6692-100GEA 654 DKK
APOSOR6692-100G APOSOR6692-250G APOSOR6692-10G
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 97%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₄O₂
Molekylvægt: 286.33 g/mol
Smeltepunkt: 208…211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004068
CAS-nummer: 18531-94-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III