6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]nicotinic acid
OR6689-10G OR6689-1G OR6689-5G
APOSOR6689-10GEA 5230 DKK
APOSOR6689-10G APOSOR6689-1G APOSOR6689-5G
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₂
Smeltepunkt: 198…205 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01319352
CAS-nummer: 387350-41-6