5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6687-1G OR6687-25G OR6687-5G
APOSOR6687-1GEA 164 DKK
APOSOR6687-1G APOSOR6687-25G APOSOR6687-5G
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₇BrN₂O₂
Smeltepunkt: 62…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038016
CAS-nummer: 56686-16-9