4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6685-25G OR6685-5G OR6685-100G
APOSOR6685-25GEA 218 DKK
APOSOR6685-25G APOSOR6685-5G APOSOR6685-100G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
Smeltepunkt: 59…64 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05663860
CAS-nummer: 39806-90-1